Learn More
Buerkle™ Juego de muestras QualiSampler™
El práctico juego, que viene completo con maletín de transporte, combina el LiquiSampler y el ViscoSampler con accesorios prácticos.modelos en PP o PTFE/ FEP.
841.00€ - 1200.00€
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10573851
|
Buerkle™
5330-1000 |
Polipropileno |
841.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10329630
|
Buerkle™
5330-1001 |
PTFE, FEP |
1200.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Juego de muestras QualiSampler que consta de:
- Muestreador LiquiSampler, (profundidad de inmersión: 100 cm; Capacidad: 250 ml)
- Muestreador ViscoSampler, 100 cm (profundidad de inmersión: 100 cm; Capacidad: 300 ml)
- Caja, cinco frascos, cepillo de limpieza
Especificaciones
Juego QualiSampler |