Learn More
Thermo Scientific™ Juego práctico Quanti-Cult Plus™, juego de control de calidad de pruebas de idoneidad nutricional
Descripción
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus Nutritional Adequacy Testing Set se suministra como una película de microorganismos conservados en el interior del tapón de un vial de plástico, listos para la rehidratación y uso en procedimientos de control de calidad.
- No se requieren diluciones en serie
- Administra < 100 unidades formadoras de colonias (UFC) en un solo inóculo de 0,1 ml
Incluye:
12 viales de organismos conservados (dos por organismo) y 12 viales de rehidratación
Contenido:
Aspergillus brasiliensis ATCC™ 16404™
Bacillus subtilis ATCC™ 6633™
Candida albicans ATCC™ 10231™
Escherichia coli ATCC™8739™
Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 9027™
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 6538™.
Especificaciones
Especificaciones
ATCC® | 16404TM* |
Descripción | Juego de control de calidad de pruebas de idoneidad nutricional/6 |
Formato | Quanti-Cult Plus |
Tipo de producto | Media Broth |
Clase de organismo diana | Juegos de organismos |
Tipo de prueba | Control de calidad cuantitativo |
Tipo de empaquetado | 120 pruebas/juego |
Cantidad | 120 pruebas/juego |
El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.