Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 6538P™
Obtenga una identificación rápida y precisa de microorganismos microbiológicos con organismos biológicos reales creciendo en medios de cultivo microbiológicos frescos y enriquecidos.
Marca:  Thermo Scientific™ R4719002
1237.85 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12906047
  • 1295.00€ / 10 tests
Descripción
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 6538P™ se suministra como una película de microorganismos conservados en el interior del tapón de un vial de plástico, listos para la rehidratación y uso en procedimientos de control de calidad.
  • No se requieren diluciones en serie
  • Administra menos de 100 unidades formadoras de colonias (UFC) en un solo inóculo de 0,1 ml
  • 10 pruebas/vial reconstituido; 100 pruebas/kit
  • Listo para la rehidratación
  • Para su uso en procedimientos de control de calidad
Según ATCC, S. aureus ATCC™ 6538P™ resultó ser moderadamente resistente a la penicilina en 1944 usando un disco de penicilina P2. Este resultado se confirmó en la caracterización inicial en ATCC, pero la investigación posterior utilizando un disco de penicilina P10 no mostró resistencia. No se ha confirmado la resistencia usando métodos modernos de acuerdo con las directrices de Clinical & Laboratory Standards Institute.
Incluye:
10 viales de organismos conservados y 10 viales de rehidratación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
6538PTM*
Quanti-Cult Plus
Cocos
100 pruebas/kit
FDA 209P
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 6538P™
Media Broth
Control de calidad cuantitativo
100 pruebas/kit
Certificados
Promociones
Promociones
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.