Learn More
Macherey-Nagel™ Tiras reactivas semicuantitativas de calcio Quantofix™
Prácticas: kits listos para utilizar, precalibrados y con todo el equipo y los reactivos necesarios
Marca: Macherey-Nagel™ 91324
Descripción
- Rápidas: la mayoría de las pruebas se pueden realizar en un intervalo de 10 a 120 segundos
- Prácticas: kits listos para utilizar, precalibrados y con todo el equipo y los reactivos necesarios
- Precisas: tablas de colores ajustadas y comprobadas mediante el uso de soluciones estándar certificadas
- Vida útil: 2. 5 años, almacenar por debajo de 30 °C
Especificaciones
De amarillo a rojo | |
Determinación de calcio | |
Paquete de 60 | |
1 min |
Tira | |
0, 10, 25, 50, 100 mg/l Ca2+ | |
30 °C | |
Tiras de prueba semicualitativas |
Seguridad y manipulación
- QUANTOFIX Calcium
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido comburente Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide solution, hydrogen peroxide urea