Learn More
Macherey-Nagel™ Kits de tiras reactivas de cloruro Quantofix™
Permite la determinación rápida y sencilla de cloruro en soluciones. Los kits de tiras reactivas de cloruro Macherey Nagel™ Quantofix™ son semicuantitativos, se suministran precalibrados y contienen todo el equipo y los reactivos necesarios.
Marca:  Macherey-Nagel™ 91321
Código de producto. 10167430
  • 42.35€ / paquete de 100
Edge
Descripción
Descripción
Allows for the quick and easy determination of chloride in solutions. Macherey Nagel™ Quantofix™ Chloride Test Strip Kits are semi-quantitative, come pre-calibrated and contain all necessary equipment and reagents.
  • Listos para su uso
  • Rápidos: proporcionan resultados fiables en un minuto
  • Precisas: tablas de colores ajustadas y comprobadas mediante el uso de soluciones estándar certificadas
  • Vida útil: 2,5 años, Almacenar entre 2-8 °C
Especificaciones
Especificaciones
Marrón a Amarillo
Determinación de cloruro
100/paq.
1 min
Tira
0, 500, 1000, 1500, 2000, ≥ 3000 mg/l Cl-
Almacenar entre 2-8 °C
Tiras de prueba semicualitativas