Learn More
Hellma™ Celdas de fluorescencia de cuarzo Suprasil
518.00€ - 805.00€
Especificaciones
Tipo | Celda de fluorescencia |
---|---|
Material | Cuarzo Suprasil |
Anchura (métrico) | 12,5mm |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10447641
|
Hellma™
117100F-10-40 |
56mm |
569.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11786234
|
Hellma™
109004F-10-40 |
45 mm | N/A | ||||||
12889822
|
Hellma™
119004F-10-40 |
49,5mm | N/A | ||||||
10761493
|
Hellma™
119004F-10-40 |
49,5mm | N/A | ||||||
13312310
|
Hellma™
221-10-40 |
40mm |
518.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
Celda de fluorescencia | |
Cuarzo Suprasil | |
12,5mm |