Learn More
Hellma™ Microceldas de cuarzo Suprasil
244.00€ - 456.00€
Especificaciones
Tipo | Microcelda |
---|---|
Material | Cuarzo Suprasil |
Material del cierre | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Cantidad | 1Each |
Wavelength Range | De 200 a 2500 nm |
Código de producto | Marca | Trayectoria óptica | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Trayectoria óptica | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10363981
|
Hellma™
110-50-40 |
50 mm |
456.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10209951
|
Hellma™
110-5-40 |
5 mm |
244.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
Microcelda | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
De 200 a 2500 nm | |
12,5mm |
Cuarzo Suprasil | |
1Each | |
46mm |