Learn More
Macherey-Nagel™ Tira de prueba de QUAT
Prácticas: kits listos para utilizar, precalibrados y con todo el equipo y los reactivos necesarios
Marca:  Macherey-Nagel™ 91337
32.20 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10398404
  • 36.19€ / paquete de 100
Descripción
Convenient: ready to use kits, pre-calibrated, contain all necessary equipment and reagents
  • Rápidas: la mayoría de las pruebas se pueden realizar en un intervalo de 10 a 120 segundos
  • Prácticas: kits listos para utilizar, precalibrados y con todo el equipo y los reactivos necesarios
  • Precisas: tablas de colores ajustadas y comprobadas mediante el uso de soluciones estándar certificadas
  • Vida útil: 2. 5 años, almacenar por debajo de 30 °C
Información de órdenes
Graduaciones
Especificaciones
Especificaciones
Tiras reactivas semicuantitativas
De 0 a 1000 mg/l
Tira de prueba de QUAT
Para la determinación rápida y fiable de compuestos de amonio cuaternario (QUAT) en soluciones
100/paq.