Learn More
Bel-Art™ Quaver™ and Quaverette™ Vibrating Spatulas
Transfiere con exactitud pequeñas cantidades de material
Marca: Bel-Art™ H36719-0000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Al girar la ruedecilla dentada, la espátula vibra; de este modo, el usuario controla la transferencia de la espátula al platillo de pesaje.
- Añada materiales valiosos con precisión cuando sea necesario
- La espátula Quaverette™ tiene una hoja de cuchilla en forma de V estrecha para cantidades y recipientes aún más pequeños
Especificaciones
Not Autoclavable | |
FEP marrón Fluo-Kem™ Teflon™ FEP | |
Espátula de microhoja de cuchilla con vibración Quaverette™ | |
Transfiere de forma exacta pequeñas cantidades de material; proporciona un control preciso de la transferencia de la muestra desde la hoja y hasta el platillo o navecilla de pesaje; recupera muestras pequeñas de recipientes pequeños y esquinas difíciles | |
Acero inoxidable con revestimiento FEP Teflón™ Fluo-Kem™ | |
Acero inoxidable |
En forma de V estrecha | |
FDA | |
Platillo o navecilla de pesaje o contenedor | |
8,25 in | |
Ruedecilla dentada | |
20,95 cm |