Learn More
Quickfit™ Borosilicate Glass Jacketed Reaction Flask
Contains an outer jacket for the circulation of a temperature controlled liquid (water, oil, etc.)
Marca:  Quickfit JRV1L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15537920
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Flat flange top joint to allow easy access to the flasks contents
  • Ideal for temperature controlled reactions
  • For use with Quickfit flat-flange lids and retaining clips
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1000 mL
Ideal para las reacciones controladas por temperatura y para la circulación de agua o aceite, etc.
228 mm
Cilíndrico
Borosilicate Glass
Clips de retención y tapas de brida plana Quickfit™
Matraz de reacción
140 mm