Learn More
Embudo cónico de vidrio QuickFit ™ con disco de vidrio sinterizado
Fabricado con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos. El embudo cónico de vidrio QuickFit™ con disco sinterizado de vidrio es resistente a la mayoría de los reactivos corrosivos, como el amoníaco y el ácido sulfúrico. De forma cónica con disco sinterizado de vidrio, elimina la necesidad de papeles de filtro. El cono de vidrio esmerilado integral del vástago se conecta a los matraces Büchner y recipientes Quickfit™ .
Marca: Quickfit SF4A32
83.23 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Descripción
Fabricados con vidrio borosilicatado resistente a productos químicos.El embudo cónico de vidrio Quickfit™ con disco sinterizado de vidrio es resistente a los reactivos más corrosivos, como el amoniaco y el ácido sulfúrico.La forma cónica con disco sinterizado de vidrio elimina la necesidad de usar papeles de filtro.El cono de vidrio esmerilado integrado en el tubo se conecta a matraces y recipientes Büchner Quickfit™.
- Forma cónica con disco sinterizado de vidrio
- Resistente a la mayoría de los reactivos corrosivos: Amoniaco, ácido sulfúrico, etc.
- Con cono de vidrio esmerilado integral del vástago para la conexión a los matraces Büchner de Quickfit™
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Para conectar a matraces Buchner de Quickfit™ | |
Disco de vidrio sinterizado | |
De 16 a 40 μm |
19/26 | |
20 mm | |
3 | |
Embudo de filtro |