Learn More
Adaptador para tubo en ángulo recto Quickfit™
El adaptador para tubos en ángulo recto Quickfit™ está disponible en una gran variedad de tamaños de cono.
Marca: Quickfit MF10/1B/SC
25.31 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El adaptador para tubos en ángulo recto Quickfit™ está disponible en una gran variedad de tamaños de cono.
- Con conexión de ángulo recto para la fijación de manguera de caucho, etc.
- Los conectores de rosca de plástico desmontables admiten tubos flexibles que se pueden ajustar de manera fácil y segura
Especificaciones
14/23 | |
Conector de rosca de plástico desmontable | |
Adaptador para tubo en ángulo recto |
Tubos flexibles, manguera de caucho | |
Vidrio de borosilicato |