Learn More
Articulaciones esféricas QuickFit™, macho
Diseñadas para su uso con empalmes esféricos hembra FS:
33.35€ - 270.00€
Código de producto | Marca | Tamaño de junta | Grosor de la pared (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de junta | Grosor de la pared (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12405336
|
Quickfit
MS13UB |
S13 | 1,5 mm |
204.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12082605
|
Quickfit
MS35UB |
S35 | 2,5mm |
33.35€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15567940
|
Quickfit
MS41UB |
S41 | 2,8mm | N/A | |||||
13401909
|
Quickfit
MS19UB |
S19 | 1,5 mm |
198.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12999373
|
Quickfit
MS29UB |
S29 | 2,5mm |
270.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Diseñadas para su uso con empalmes esféricos hembra FS:
- Fabricación con vidrio borosilicatado Pyrex
- Fabricación con una longitud del vástago aproximada de 100 mm