Learn More
Adaptador para tubos recto Quickfit™
ñada tubos desmontables a un recipiente de vidrio con un adaptador para tubos de vidrio. Los adaptadores para tubos rectos QuickFit™ se suministran en diferentes tamaños para adaptarse a recipientes o tamaños variables.
Marca: Quickfit MF13/3/SC
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Con conexión recta para la fijación de la manguera de caucho, etc.
- Los conectores de rosca de plástico desmontables admiten tubos flexibles que se pueden ajustar de manera fácil y segura
Especificaciones
Tubos flexibles, manguera de caucho | |
Vidrio de borosilicato | |
24/29 |
Conector de rosca de plástico desmontable | |
Adaptador para tubos recto |