Learn More
Pyrex™ Adaptador para receptor de vacío Quickfit™
Requiere un conector roscado para el funcionamiento. El adaptador para receptor de vacío Pyrex™ Quickfit™ se puede utilizar con condensadores Liebig y otros equipos con tamaño de cono 24/29.
Marca:  Pyrex™ RA13/33/SC
51.87 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11322095
  • 54.60€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 27-06-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
Requiere un conector roscado para el funcionamiento. El adaptador para receptor de vacío Pyrex™ Quickfit™ se puede utilizar con condensadores Liebig y otros equipos con tamaño de cono 24/29.
  • Tubo de suministro dentro del cono
  • Con vía lateral para la conexión a un suministro de vacío
  • Fácil conexión a tubos flexibles mediante conector roscado de plástico desmontable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
24/29
Vidrio de borosilicato
1Each
140mm
Adaptador para junta de vidrio