Learn More
Cloruro de quinaldoílo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11906511 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 50342-01-3 | C10H6ClNO | 191.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50342-01-3
Fórmula molecular C10H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 191.61
Número MDL MFCD02683554
Clave InChI WFVMVMAUXYOQSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinaldoyl chloride, 2-quinolinecarbonyl chloride, quinaldyl chloride 97, quinaldyl chloride, chloroformylquinoline, 2-quinolinecarbonyl chloride 9ci, quinoline-2-carboxylic acid chloride
PubChem CID 2760547
Nombre IUPAC quinoline-2-carbonyl chloride
SMILES ClC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinaldoyl chloride
Punto de fusión 94°C to 97°C
Color Amarillo a marrón
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.62
Porcentaje de pureza 95%
Espectro infrarrojo Authentic
compliance-icons
Nombre del producto
  • Quinaldoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.