Learn More
Thermo Scientific Chemicals Quinina sulfato dihidrato, 99+ %
CAS: 6119-70-6 | C40H54N4O10S | 782.95 g/mol
62.19€ - 205.02€
CAS | 6119-70-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C40H54N4O10S |
Peso molecular (g/mol) | 782.95 |
Número MDL | MFCD00150790 |
Clave InChI | ZHNFLHYOFXQIOW-OIGVVMIYNA-N |
PubChem CID | 134129495 |
Nombre IUPAC | (R)-[(2R,4R,5R)-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metoxiquinolin-4-il)metanol; ácido sulfúrico; tetrahidrato |
SMILES | O.O.OS(O)(=O)=O.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10743161
|
Thermo Scientific Chemicals
163710100 |
10 g | Frasco de vidrio |
62.19€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10114420
|
Thermo Scientific Chemicals
163710500 |
50 g | Frasco de vidrio |
205.02€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
6119-70-6 | |
782.95 | |
ZHNFLHYOFXQIOW-OIGVVMIYNA-N | |
(R)-[(2R,4R,5R)-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metoxiquinolin-4-il)metanol; ácido sulfúrico; tetrahidrato |
C40H54N4O10S | |
MFCD00150790 | |
134129495 | |
O.O.OS(O)(=O)=O.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C |
Especificaciones
Quinine sulfate dihydrate | |
6119-70-6 | |
Beige a marrón o amarillo | |
3% to 5% (105°C) | |
99+% | |
MFCD00150790 | |
−245.00 (20.00°C c=2,0.1M HCl) | |
Solubility in water: 1g/810mL (20°C). Other solubilities: 1g/120mL alcohol,slightly soluble in chloroform and ether | |
O.O.OS(O)(=O)=O.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C | |
782.95 | |
782.96 | |
Polvo cristalino |
99+% | |
233°C to 235°C | |
0.1 % max. | |
Auténtico | |
C40H54N4O10S | |
15, 8177 | |
-245 | |
ZHNFLHYOFXQIOW-OIGVVMIYNA-N | |
(R)-[(2R,4R,5R)-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metoxiquinolin-4-il)metanol; ácido sulfúrico; tetrahidrato | |
134129495 | |
99+% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración de GHS P
Evitar respirar polvo, humo, gas, niebla, vapores, aerosoles.
Usar gafas, máscara de protección.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
- Quinine sulfate dihydrate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.