Learn More
Clorhidrato de ácido quinolina3-borónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7035307
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 850568-71-7
Fórmula molecular C9H9BClNO2
Peso molecular (g/mol) 209.44
Número MDL MFCD06659836
Clave InChI BQFQABXCFQWPGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinolin-3-ylboronic acid hydrochloride, quinoline-3-boronic acid hydrochloride, 3-quinolineboronic acid hydrochloride, quinoline-3-boronic acid hcl, quinoline-3-boronic acid, hcl, 3-quinolineboronic acid, hcl, quinoline-3-boronic acid,hydrochloride, pubchem5872, 3-quinolinylboronic acid hydrochloride
PubChem CID 44118768
Nombre IUPAC ácido quinolin3-ilborónico; clorhidrato
SMILES Cl.OB(O)C1=CN=C2C=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoline-3-boronic acid hydrochloride
Punto de fusión 190°C to 194°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.44
Porcentaje de pureza 97%