Learn More
Ácido quinolina-8-borónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7047697
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
CAS: 86-58-8 | C9H8BNO2 | 172.978 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-58-8
Fórmula molecular C9H8BNO2
Peso molecular (g/mol) 172.978
Número MDL MFCD01114698
Clave InChI KXJJSKYICDAICD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline-8-boronic acid, 8-quinolineboronic acid, 8-quinolinylboronic acid, 8-quinoline boronic acid, quinolin-8-yl boronic acid, 8-boronoquinoline, 8-quinolylboronic acid, boronic acid, 8-quinolinyl, unii-5qs1a25ij6, quinolin-8-yl-8-boronic acid
PubChem CID 2734380
Nombre IUPAC ácido quinolin-8-ilborónico
SMILES B(C1=C2C(=CC=C1)C=CC=N2)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoline-8-boronic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 147522
Índice Merck 14,8069
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.98
Porcentaje de pureza 99%