Learn More
Quinolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13428478 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 GR
500 g
CAS: 91-22-5 | C9H7N | 129.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-22-5
Fórmula molecular C9H7N
Peso molecular (g/mol) 129.16
Número MDL MFCD00006736,MFCD06637409,MFCD31699982,MFCD31699983,MFCD31699984,MFCD31699985,MFCD31699986,MFCD31699987
Clave InChI SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chinolin, chinoline, 1-benzazine, quinolin, 1-azanaphthalene, chinoleine, leucol, benzo b pyridine, benzopyridine, leukol
PubChem CID 7047
ChEBI CHEBI:17362
Nombre IUPAC quinolina
SMILES C1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoline
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -15.0°C
Color Gris a morado
Densidad 1.0950g/mL
Punto de ebullición 237.0°C
Temperatura de inflamación 101°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.6230 to 1.6260
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 20,339
Fieser 01,975; 02,356; 09,403
Índice Merck 15,8185
Gravedad específica 1.095
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in hot water,miscible with alcohol,ether,acetone,benzene,and carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Masa cristalina, copos, polvo y trozos