Learn More
Quinoxalina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11407976
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
CAS: 91-19-0 | C8H6N2 | 130.15 g/mol
Used as dyes, pharmaceuticals and antibiotics intermediate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-19-0
Fórmula molecular C8H6N2
Peso molecular (g/mol) 130.15
Número MDL MFCD00006719
Clave InChI XSCHRSMBECNVNS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoparadiazine, 1,4-benzodiazine, phenopiazine, phenpiazine, quinazine, benzopyrazine, 1,4-diazanaphthalene, benzo a pyrazine, 1,4-naphthyridine, chinoxalin
PubChem CID 7045
ChEBI CHEBI:36616
Nombre IUPAC quinoxalina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=CC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoxaline
Punto de fusión 27°C to 32°C
Densidad 1.124
Punto de ebullición 220°C to 223°C
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Cantidad 2500 g
Beilstein 109351
Índice Merck 14,8078
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.15
Porcentaje de pureza ≥98%