Learn More
(R)-(+)-1-feniletanol, ChiPros 99 %, + 97 % ee, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1517-69-7 | C8H10O | 122.17 g/mol
114.00€ - 438.00€
CAS 1517-69-7
Fórmula molecular C8H10O
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00064263
Clave InChI WAPNOHKVXSQRPX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo r-1-phenylethanol, r-+-1-phenylethanol, 1r-1-phenylethanol, r-alpha-methylbenzyl alcohol, r-+-sec-phenethyl alcohol, 1r-1-phenylethan-1-ol, r-+-1-phenylethyl alcohol, 1-phenylethanol, r, benzenemethanol, alpha-methyl-, r
PubChem CID 637516
ChEBI CHEBI:45616
SMILES CC(O)C1=CC=CC=C1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11354186
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19296.06
5 g
114.00€
5 g
11364186
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19296.14
25 g
438.00€
25 g
Descripción
Descripción
(R)-(+)-1-Phenylethanol is used in the synthesis of optically active products. It is also useful in the determination of enantiomeric purity and for resolutions of acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (R)-(+)-1-el feniletanol se utiliza en la síntesis de productos ópticamente activos. También sirve en la determinación de la pureza enantiomérica y para la resolución de ácidos.
Solubilidad
Miscible con disolventes orgánicos y ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
1517-69-7
122.17
WAPNOHKVXSQRPX-UHFFFAOYNA-N
637516
CC(O)C1=CC=CC=C1
C8H10O
MFCD00064263
r-1-phenylethanol, r-+-1-phenylethanol, 1r-1-phenylethanol, r-alpha-methylbenzyl alcohol, r-+-sec-phenethyl alcohol, 1r-1-phenylethan-1-ol, r-+-1-phenylethyl alcohol, 1-phenylethanol, r, benzenemethanol, alpha-methyl-, r
CHEBI:45616
Especificaciones
(R)-(+)-1-Phenylethanol
9°C to 11°C
88°C to 89°C (10 mmHg)
Mild
C8H10O
MFCD00064263
2039798
Miscible with organic solvents and slightly miscible with water.
+45° (c=5 in Methanol)
1-feniletan-1-ol
637516
122.17
1517-69-7
1.012
85°C (185°F)
≥ 97 % ee
1.528
UN2937
r-1-phenylethanol, r-+-1-phenylethanol, 1r-1-phenylethanol, r-alpha-methylbenzyl alcohol, r-+-sec-phenethyl alcohol, 1r-1-phenylethan-1-ol, r-+-1-phenylethyl alcohol, 1-phenylethanol, r, benzenemethanol, alpha-methyl-, r
WAPNOHKVXSQRPX-UHFFFAOYNA-N
CC(O)C1=CC=CC=C1
122.17
CHEBI:45616
99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H318-H302-H335-H227-H315
Provoca lesiones oculares graves.
Nocivo en caso de ingestión.
Puede irritar las vías respiratorias.
Líquido combustible.
Provoca irritación cutánea.
P210-P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H302-H315-H318.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:ALFA-METILBENCILO ALCOHOL, LÍQUIDO
missing translation for 'einecsNumber' : 604-814-2
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes