Learn More
(R)-(-)-2-Aminooctano, ChiPros™ + 99 %, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7047485
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34566-05-7
Fórmula molecular C8H19N
Peso molecular (g/mol) 129.247
Número MDL MFCD01091017
Clave InChI HBXNJMZWGSCKPW-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo r-2-aminooctane, r-2-octylamine, 2r-2-octanamine, 2-octanamine, 2r, r---2-aminooctane, unii-rjm666k1lk, 2r-octan-2-amine, rjm666k1lk, l-2-aminooctane, --2-octylamine
PubChem CID 2734519
Nombre IUPAC (2R)-octan-2-amina
SMILES CCCCCCC(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Aminooctane
Punto de fusión <-20°C
Densidad 0.77
Punto de ebullición 163°C to 165°C
Temperatura de inflamación 50°C (122°F)
Notas del porcentaje del ensayo Ee ≥99 %
Índice de refracción 1.4235
Cantidad 1 g
Número UN UN2734
Beilstein 1719320
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.25
Porcentaje de pureza ≥99%