Learn More
(R)-(-)-2-(Anilinometil)pirrolidina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11399575
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza en la determinación de la configuración absoluta de aminas y α-aminoácidos por 1 h nmr de amidas de ácido (r)-o-ariláctico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos del aire, dióxido de carbono y agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68295-45-4
Fórmula molecular C11H16N2
Peso molecular (g/mol) 176.263
Número MDL MFCD01862117
Clave InChI MCHWKJRTMPIHRA-LLVKDONJSA-N
Sinónimo r-n-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, r---2-anilinomethylpyrrolidine, r---2-anilinomethyl pyrrolidine, n-2r-pyrrolidin-2-yl methyl aniline, n-2r-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, r-2-anilinomethyl pyrrolidine, r-2-phenylaminomethyl-pyrrolidine, r-2-phenylamino-methyl pyrrolidine
PubChem CID 6950383
Nombre IUPAC N-[[(2R)-pirrolidin-2-il]metil]anilina
SMILES C1CC(NC1)CNC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-(Anilinomethyl)pyrrolidine
Densidad 1.046
Punto de ebullición 120°C to 122°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.575
Cantidad 250 mg
Número UN UN2735
Beilstein 4839749
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Rotación óptica −20° (c=1 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.26
Porcentaje de pureza 98%