Learn More
(R)-(-)-2-(Metoximetil)pirrolidina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7047596
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
CAS: 84025-81-0 | C6H13NO | 115.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84025-81-0
Fórmula molecular C6H13NO
Peso molecular (g/mol) 115.176
Número MDL MFCD00066219
Clave InChI CHPRFKYDQRKRRK-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo r-2-methoxymethyl pyrrolidine, 2r-2-methoxymethyl pyrrolidine, r---2-methoxymethyl pyrrolidine, o-methyl-d-prolinol, r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-2-methoxymethylpyrrolidine, pyrrolidine, 2-methoxymethyl-, 2r, 2r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-+-2-methoxymethyl pyrrolidine, h-pro-ol-me
PubChem CID 671216
Nombre IUPAC (2R)-2-(metoximetil)pirrolidina
SMILES COCC1CCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Densidad 0.933
Punto de ebullición 61°C to 62°C (40 mmHg)
Temperatura de inflamación 45°C (113°F)
Índice de refracción 1.4457
Cantidad 250 mg
Número UN UN1993
Beilstein 4229755
Sensibilidad Air Sensitive
Rotación óptica −2.2° (c=2 in Benzene)
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.18
Porcentaje de pureza ≥98%