Learn More
(R)-(-)-2-Metilpirrolidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 41720-98-3 | C5H11N | 85.15 g/mol
50.85€ - 145.73€
CAS | 41720-98-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H11N |
Peso molecular (g/mol) | 85.15 |
Número MDL | MFCD07783026 |
Clave InChI | RGHPCLZJAFCTIK-RXMQYKEDSA-N |
Sinónimo | r-2-methylpyrrolidine, r-2-methyl-pyrrolidine, 2r-2-methylpyrrolidine, r---2-methylpyrrolidine, r-2-methyl pyrrolidine, 2-r-methylpyrrolidine, 2r---2-methyltetrahydropyrrole, 2r---2-methylpyrrolidine, pyrrolidine, 2-methyl-, 2r, 2-methyl-pyrrolidine |
PubChem CID | 641544 |
ChEBI | CHEBI:78858 |
Nombre IUPAC | (2R)-2-metilpirrolidina |
SMILES | CC1CCCN1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15464278
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H57885.MD |
250 mg |
50.85€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15454278
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H57885.03 |
1 g |
145.73€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
It is used as a building block used in a multikilogram synthesis of a chiral naphthalenoid histamine receptor antagonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesSe utiliza como compuesto básico utilizado en una síntesis multi-kilogramo de un antagonista del receptor de histamina naftalenoide quiral.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener el recipiente en un lugar fresco y bien ventilado. Sensible a la humedad
41720-98-3 | |
85.15 | |
RGHPCLZJAFCTIK-RXMQYKEDSA-N | |
641544 | |
(2R)-2-metilpirrolidina |
C5H11N | |
MFCD07783026 | |
r-2-methylpyrrolidine, r-2-methyl-pyrrolidine, 2r-2-methylpyrrolidine, r---2-methylpyrrolidine, r-2-methyl pyrrolidine, 2-r-methylpyrrolidine, 2r---2-methyltetrahydropyrrole, 2r---2-methylpyrrolidine, pyrrolidine, 2-methyl-, 2r, 2-methyl-pyrrolidine | |
CHEBI:78858 | |
CC1CCCN1 |
Especificaciones
(R)-(-)-2-Methylpyrrolidine | |
0.84 | |
C5H11N | |
MFCD07783026 | |
r-2-methylpyrrolidine, r-2-methyl-pyrrolidine, 2r-2-methylpyrrolidine, r---2-methylpyrrolidine, r-2-methyl pyrrolidine, 2-r-methylpyrrolidine, 2r---2-methyltetrahydropyrrole, 2r---2-methylpyrrolidine, pyrrolidine, 2-methyl-, 2r, 2-methyl-pyrrolidine | |
RGHPCLZJAFCTIK-RXMQYKEDSA-N | |
CC1CCCN1 | |
85.15 | |
CHEBI:78858 | |
95% |
41720-98-3 | |
7°C (45°F) | |
1.43 | |
UN2733 | |
Insoluble in water. | |
−19° (c=5 in Methanol) | |
(2R)-2-metilpirrolidina | |
641544 | |
85.15 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H224-H314-H318
Líquido y vapor extremadamente inflamables.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H225-H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:AMINAS, INFLAMABLE, CORROSIVO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Conservar en un lugar fresco