Learn More
(R)-3-(Boc-amino)-4-hidroxibutiramida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7034878
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1256482-94-6
Fórmula molecular C9H18N2O4
Peso molecular (g/mol) 218.253
Número MDL MFCD00270250
Clave InChI BYCKHNZSBNGBQL-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo n-boc-d-asparaginol, boc-d-asparaginol, r-3-boc-amino-4-hydroxybutyramide, n-boc-r-3-amino-4-hydroxybutanoic acid amide, tert-butyl n-2r-1-carbamoyl-3-hydroxypropan-2-yl carbamate
PubChem CID 51387393
Nombre IUPAC tert-butilo N-[(2R)-4-amino-1-hidroxi-4-oxobután-2-il]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)N)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-3-(Boc-amino)-4-hydroxybutyramide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.25
Porcentaje de pureza 97%