Learn More
Ácido (R)-(-)-4-metilmandélico, ChiPros, 98 %, + 97 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425730
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 31284-89-6 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31284-89-6
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.18
Numero MDL MFCD00798433,MFCD00961860
InChI Key SFGURAWGCAPHON-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-hydroxy-2-4-methylphenyl acetic acid, 4-methylmandelic acid, p-methyl mandelic acid, 2-hydroxy-2-p-tolyl acetic acid, hydroxy 4-methylphenyl acetic acid, hydroxy-p-tolyl-acetic acid, p-methylmandelic acid, 4-methylmaldelic acid, p-methyl-mandelic acid, acmc-1afsj
PubChem CID 12458823
IUPAC Name ácido (2R)-2-hidroxi-2-(4-metilfenil)acético
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(O)C(O)=O
Especificaciones
Materiale o nome chimico (R)-(-)-4-Methylmandelic acid
Nota nome ChiPros
Punto di fusione 130°C to 133°C
Note percentuale saggio ≥ 97 % ee
Quantità 25 g
Sensibilità Light sensitive
Optical Rotation −154° (c=1 in Methanol)
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 98%