Learn More
RAC2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | RAC2 |
---|---|
Concentración | 0.23 mg/mL |
Aplicaciones | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16837313
|
Proteintech
10735-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16827313
|
Proteintech
10735-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
RAC, a small GTPase in the ras family, regulates the formation of membrane ruffles, lamellipodia and filopodia. It is involved in cytoskeletal actin organization and transformation. The p21 activated kinases (PAKs) are direct targets of active Rac and Cdc42 which can induce the assembly of polarized cytoskeletal structures when expressed in fibroblasts. RAC1 and RAC2 are also essential components of NADPH oxidase, the enzyme responsible for generating free radicals.Especificaciones
RAC2 | |
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P15153 | |
5880 | |
RAC2 Fusion Protein Ag1202 | |
Primary | |
-20°C | |
RAC2 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
EN 7, Gx, HSPC022, p21 Rac2, RAC2, Small G protein | |
RAC2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |