Learn More
Mettler Toledo™ Rainin™ Bioclean™ Pipette Tip, Packaged in Racks
POA
Spécification
For Use With (Application) | Perfect production and advanced design |
---|---|
Format | Rack |
For Use With (Equipment) | Rainin |
Code produit | Marque | Volume (Metric) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (Metric) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12039041
![]() |
Mettler Toledo™
17002930 |
20 μL | |||||||
Spécification
Perfect production and advanced design | |
Rack | |
Rainin |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit