Learn More
Brannan™ Hidrómetros localizadores de intervalo
Hidrómetros de localizador de intervalo Brannan, Intervalo de Baume: De 1,50 a 2, longitud: 250 mm, Certificaciones/conformidad normativa: UKAS, Cantidad: Uno cada uno, Subdivisión: 0.005g/mL
16.70€ - 19.15€
Especificaciones
Cantidad | 1Each |
---|---|
Tipo | Hidrómetro localizador de intervalo |
Incrementos | 0.005 g/mL |
Certificaciones/conformidad | UKAS |
Longitud (métrico) | 250 mm |
Código de producto | Marca | Intervalo de Baume | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de Baume | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12851428
|
Brannan™
10/531/0 |
Desde 1 hasta 1,50 |
16.70€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12861428
|
Brannan™
10/532/0 |
Desde 1,50 hasta 2 |
19.15€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Hidrómetros de localizador de intervalo Brannan, Intervalo de Baume: De 1,50 a 2, longitud: 250 mm, Certificaciones/conformidad normativa: UKAS, Cantidad: Uno cada uno, Subdivisión: 0.005g/mL
Especificaciones
1Each | |
0.005 g/mL | |
250 mm |
Hidrómetro localizador de intervalo | |
UKAS | |
Medición de gravedad específica |