Learn More
Ohaus™ Báscula de recuento Ranger™ Count 4000
Adecuada para operaciones de recuento industriales difíciles que requieren durabilidad y precisión.
713.00€
Especificaciones
Duración de la batería | 210 horas con batería recargable |
---|---|
Tipo de conexión | 2º RS232 (disponible como accesorio)Ethernet (disponible como accesorio)RS232 (incluido)USB (disponible como accesorio) |
Estructura | Carcasa de aluminio fundido resistente, plataforma de acero inoxidable |
Tipo de pantalla | LCD con retroiluminación de 3 visores + 3 LED |
Incluye | RS232, alimentación de CA, batería recargable |
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15523883
|
Ohaus™
30231103 |
6 kg |
713.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15523893
|
Ohaus™
30231105 |
30 kg |
713.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Equipada con funciones de pesaje, recuento de piezas, control de recuento y acumulación, y puede producir resultados para una gran variedad de necesidades industriales de pesaje, recuento y medición
- La carcasa completamente metálica ofrece resistencia y protección y maximiza la vida del producto
- El rendimiento preciso de recuento y pesaje produce resultados precisos
- Software fácil de usar
- Fácil de utilizar
- Sus diversas opciones de conectividad proporcionan conexión a múltiples dispositivos periféricos
Especificaciones
210 horas con batería recargable | |
Carcasa de aluminio fundido resistente, plataforma de acero inoxidable | |
RS232, alimentación de CA, batería recargable | |
327,00 x 315,00 mm | |
12,90 in | |
225 mm | |
315,00 mm | |
4,80 in | |
12,90 in | |
Fuente de alimentación universal interna de 100/240 V CA y 50/60 Hz, batería interna recargable de ácido de plomo |
2º RS232 (disponible como accesorio)Ethernet (disponible como accesorio)RS232 (incluido)USB (disponible como accesorio) | |
LCD con retroiluminación de 3 visores + 3 LED | |
Carcasa de aluminio fundido resistente, plataforma de acero inoxidable | |
327,00 x 315,00 x 122,000 mm | |
327,00 mm | |
12,40 in | |
300 mm | |
122,000 mm | |
327,00 mm |