Learn More
Buerkle™ Rapid Couplings, NW 6.4 mm, Male Connections, Angled Nipples with Hose Nozzle
Conexión rápida y segura para líquidos, gases, aire comprimido y vacío. Los acoplamientos rápidos Buerkle™ son ideales para conectar y separar mangueras, máquinas, aparatos, contenedores y mucho más.
16.95€ - 32.12€
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 6.5 mm
Longitud global (métrico) 31 mm
Para utilizar con 6.5 mm Hose
Anchura (métrico) 6.4 mm
Tipo de producto Rapid Coupling
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Material Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Material Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
15381587
Ver documentos
Buerkle™
8775-1040
POM Without valve
16.95€
cada uno
En stock
Añadir a la cesta
15301597
Ver documentos
Buerkle™
8775-2140
Polipropileno Con válvula
32.12€
cada uno
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Manufactured from polyoxymethylene
  • Maximum flow possible
  • Easy single-handed operation
  • Secure O-ring guarantees that couplings are leakproof
  • Operating pressure at 20°C: with vacuum up to 10 bar
  • Operating temperature from −40° to +80°C
  • Couplings simply connect to each other, automatically clicking into place and opening the valves
  • When disconnecting, the valves are automatically sealed, no leakage occurs
Especificaciones
Especificaciones
6.5 mm
6.5 mm Hose
Rapid Coupling
31 mm
6.4 mm