Learn More
Gestigkeit Harry™ Incineradores rápidos
2345.00€ - 3445.00€
Especificaciones
Temperatura (métrico) | 950 °C |
---|---|
Tipo | Incinerador rápido |
Material | Acero inoxidable |
Peso (métrico) | 7 kg |
Vataje | 2500 W |
Código de producto | Marca | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10489692
|
Gestigkeit Harry™
SVR/E |
230 V |
2345.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10101231
|
Gestigkeit Harry™
SVD/95P |
220 V |
3445.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
950 °C | |
Acero inoxidable | |
2500 W |
Incinerador rápido | |
7 kg |