Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para RARRES2/TIG2 humano
Kit de ELISA tipo sándwich
690.00€ - 2780.00€
Especificaciones
Número de acceso | Q99969 |
---|---|
Intervalo del ensayo | 0,51-50 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 0,5 ng |
Intervalo de calibración | De 0,5 ng/ml a 50 ng/ml |
ensayo | ELISA sandwich de fase sólida |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15485113
|
Invitrogen™
EHRARRES2 |
96 pruebas |
690.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17185549
|
Invitrogen™
EHRARRES2X5 |
5 × 96 pruebas |
2780.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El ensayo ELISA para RARRES2/TIG2 humano cuantifica RARRES2 hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el RARRES2 hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para RARRES2 humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Los retinoides actúan a través de factores de transcripción dependientes de ligandos, el receptor X retinoide (RXR) y los receptores de ácido retinoico (RAR). Las proteínas del gen inducido por el tazaroteno (TIG), también designadas proteínas receptoras de ácido retinoico o proteínas sensibles al RAR, pueden estar ligadas a la membrana o ser secretadas. Los TIG actúan como genes supresores de tumores en cánceres humanos y se expresan en gran medida en la piel, los folículos pilosos y las células endoteliales, así como en el páncreas, el bazo y el intestino. Los TIG son activados por tazaroteno y han sido implicados como reguladores de crecimiento que median los efectos supresores de crecimiento de los retinoides. TIG1 es una proteína de membrana tipo II de un solo pase activada por el tazaroteno y las proteínas de RAR. Pertenece a la familia de proteínas de inhibidores de proteasa I47 (latexina). TIG2 es una proteína secretada que se expresa principalmente en la epidermis, los folículos pilosos y las células endoteliales. TIG2 se inhibe en lesiones psoriásicas y se activa mediante el tazaroteno en trozos de piel y en epidermis de lesiones psoriásicas. TIG3 se expresa ampliamente en la mayoría de los tejidos, pero no se detecta en el corazón, los testículos ni el cerebro. TIG3, que es activada por tazaroteno, pertenece a la familia de proteínas H-rev107. TIG3 actúa como regulador del crecimiento y es importante para mediar los efectos supresores del crecimiento de los retinoides.
Especificaciones
Q99969 | |
0,5 ng | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
HP10433,TIG2 | |
< 10 % | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Inflamación | |
De 2 °C a 8 °C | |
Humano | |
4 h 45 min |
0,51-50 ng/ml | |
De 0,5 ng/ml a 50 ng/ml | |
Biotina | |
Otras proteínas | |
Este par de anticuerpos ELISA detecta la quemerina humana. Otras especies aún no determinadas. | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
5919 | |
< 12 % | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas | |
RUO | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
HP10433, TIG2 | |
1 h 20 min |