Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para MCP-1/CCL2 de rata
KE20009 es un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA sándwich) de fase sólida. El kit de ELISA para MCP-1/CCL2 de rata se utilizará para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de MCP-1/CCL2 de rata endógena.
Marca:  Proteintech™ KE20009-96T
Código de producto. 16801656
  • 269.00€ / 96 tests
Descripción
  • El ensayo reconoce MCP-1/CCL2 de rata. Un anticuerpo específico para MCP-1/CCL2 de rata se ha revestido previamente en micropocillos.
  • La proteína de rata MCP-1/CCL2 en las muestras se captura mediante el anticuerpo revestido después de la incubación. Tras un lavado extenso, se añade otro anticuerpo de biotinilado específico para MCP-1/CCL2 de rata para detectar la proteína MCP-1/CCL2 de rata capturada.
  • Para el desarrollo de la señal, se añade Estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB). La solución, que contiene ácido sulfúrico, se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm.
  • La proteína quimiotáctica monocitaria 1 (MCP1, también conocida como CCL2), es una quimiocina que se puede expresar en monocitos, macrófagos y células endoteliales, y pertenece a la subfamilia CC de las quimiocinas. Las quimiocinas son una superfamilia de proteínas secretadas involucradas en procesos inmunorreguladores e inflamatorios.
  • Las investigaciones han demostrado que la expresión de MCP1 aumenta en el suero de pacientes con miocarditis aguda. La MCP1 está regulado en muchos tipos de lesiones del SNC, como isquemia, hemorragia, traumatismo, infección, hipoxia y axotomía de los nervios periféricos.
  • La MCP1 se ha implicado en la patogénesis de enfermedades caracterizadas por infiltrados monocíticos, como psoriasis, artritis reumatoide y aterosclerosis.
Especificaciones
Especificaciones
NM_031530
0,2 pg/mL
ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble
plasma, Suero
Rata
Rata
<10%
Hielo azul
4,5 h
De 15,6 a 1000 pg/ml
ISO 13485
Kit de ELISA con revestimiento
DAB
24770
Sólido
<10%
De -20 °C a +4 °C
P14844
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 96TEST Human ADAM12 ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine