Learn More
Gibco™ Rat (Sprague Dawley) Microsomes
Click to view available options
Cantidad:
0,5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Microsomas hepáticos preparados a partir de un grupo de ratas Sprague Dawley macho.
Concentración total de proteínas: 20 mg/ml
Suministramos fracciones subcelulares hepáticas de una variedad de especies de toxicología, incluyendo humanos, primates no humanos (mono cynomolgus y mono rhesus), perro (Beagle), rata (Sprague-Dawley), ratón (CD-1 y Balb-c) y trucha (Oncorhynchus mykiss). Las especies personalizadas están disponibles bajo petición.
Solo para uso en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Enlaces relacionados
Obtenga más información sobre microsomas y fracciones subcelulares
Concentración total de proteínas: 20 mg/ml
Suministramos fracciones subcelulares hepáticas de una variedad de especies de toxicología, incluyendo humanos, primates no humanos (mono cynomolgus y mono rhesus), perro (Beagle), rata (Sprague-Dawley), ratón (CD-1 y Balb-c) y trucha (Oncorhynchus mykiss). Las especies personalizadas están disponibles bajo petición.
Solo para uso en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Enlaces relacionados
Obtenga más información sobre microsomas y fracciones subcelulares
Especificaciones
Especificaciones
Concentración | 20 mg/ml |
Tipo de producto | Microsoma de rata |
Contenido y almacenamiento | Almacenar a una temperatura de entre -60 °C y -85 °C. |
Fuente de dadores | Agrupadas |
Sexo | Hombre |
Condiciones de envío | Hielo seco |
Localización subcelular | Microsomas |
Especies diana | Rata |
Tejido | Hígado |
Formulario | Congelado |