Learn More
RBM17 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | RBM17 |
---|---|
Concentración | 0.15 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16814534
|
Proteintech
15374-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16804534
|
Proteintech
15374-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes an RNA binding protein. The encoded protein is part of the spliceosome complex and functions in the second catalytic step of mRNA splicing. Alternatively spliced transcript variants have been described. Related pseudogenes exist on chromosomes 9 and 15.Especificaciones
RBM17 | |
Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q8JZX4, Q96I25 | |
291295, 76938, 84991 | |
RBM17 Fusion Protein Ag0985 | |
Primary | |
-20°C | |
RBM17 |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
45 kDa splicing factor, RBM17, RNA binding motif protein 17, SPF45, Splicing factor 45 | |
Rbm17 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |