Learn More
KNF™ Rotavapores RC600 y RC900 PROMO
Los nuevos rotavapores RC600 y RC900 poseen una amplia variedad de funciones para combinar seguridad con facilidad de uso y fiabilidad en los laboratorios más atareados. Ambos modelos ofrecen una función de memoria para la altura del matraz y la velocidad de rotación.
3505.00€ - 3830.00€
Especificaciones
Pantalla LCD
Incluye Sin cubierta para baño
Tipo Evaporador rotatorio
Modelo RC600
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Modelo Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Modelo Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
15573870
Ver documentos
KNF™
302500/302686
RC600 Tipo de enchufe: UE Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15593870
Ver documentos
KNF™
302500/302694
RC600 Tipo de enchufe: Reino Unido Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • El baño con forma utiliza menos líquido y energía
  • Tamaño reducido para ahorrar espacio en la mesa/campana extractora
  • Fácil ajuste, fijación de matraces con una sola mano
  • Baño inalámbrico con boquilla y mangos para garantizar la seguridad
  • Mandos intuitivos y sencillos que facilitan el uso
  • Función de memoria de la altura del matraz y la velocidad de giro
  • La cubierta de baño protectora inteligente opcional puede detener el giro y elevar el matraz del baño si se deja abierto durante el funcionamiento
  • Ajuste seguro y sencillo del ángulo del matraz sin peligro de volcar el condensador
  • Condensador de alta eficacia con función de efecto chimenea
  • Funcionamiento silencioso
  • Control de vacío automático si se usa con el sistema de vacío KNF SC920
  • Condensador de hielo seco disponible
Específico del modelo:
Modelo: RC600
  • Fijo a torre para disfrutar de más espacio sobre la mesa
Modelo: RC900
  • El control remoto inalámbrico permite un funcionamiento completo desde fuera de la campana de laboratorio cerrada para mayor seguridad y ahorro de energía
  • Tubos ocultos en el interior para disfrutar de más espacio sobre la mesa
  • Rotación de matraz de alternancia ajustable para secado en polvo
Especificaciones
Especificaciones
LCD
Sin cubierta para baño
Evaporador rotatorio
RC600