Learn More
RDH10 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | RDH10 |
---|---|
Concentración | 300 μg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16803394
|
Proteintech
14644-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16893384
|
Proteintech
14644-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The RDH10 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human RDH10. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The RDH10 antibody has been validated for the following applications: IHC, IP, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
RDH10 | |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Human, Rat, Mouse | |
IgG |
300 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
157506 | |
Primary |