Learn More
Thermo Scientific™ Reguladores de gases para evaporadores Reacti-Vap™
Utilice estos reguladores de gas para suministrar la cantidad correcta de gas para la evaporación de muestras mediante el evaporador Thermo Scientific™ ReactiVap™.
Marca:  Thermo Scientific™ 60181-625
361.81 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15224613
  • 364.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-07-2025
Descripción
Proporcione la cantidad de gas adecuada a su evaporador Thermo Scientific™ ReactiVap™ con estos reguladores de gas. El evaporador Reacti-Vap suministra gas presurizado para evaporar muestras de forma sencilla y eficaz para el análisis de cromatografía de gases (GC). Elija entre reguladores de gas con un racor de tubo de 1/8 de pulgada o 1/4 de pulgada.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Regulador de gas, 1/8 in Conexión de tubo
Evaporadores Reacti-Vap
Regulador de gas (conexión del tubo de 1/8 in)
Certificados
Promociones
Promociones
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.