Learn More
Retsch™ Adaptador de viales de reacción
El adaptador para viales de reacción de Retsch™ es un accesorio de CryoMill adecuado para utilizar con viales de reacción 2/4/6.
Marca:  Retsch™ 02.706.0303
Código de producto. 15382888
  • 800.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Descripción
  • Adaptador para el uso de viales de reacción de 2/4/6, 2 ml
Especificaciones
Especificaciones
Viales de 2 ml
Vial de reacción CryoMill
2 mL Vials