Learn More
Cytiva Gránulos de primera cadena Ready-to-Go™ You-Prime
Tienda Cytiva ProductosDescripción
Includes
Cincuenta gránulos de mezcla de reacción preformuladas de una sola dosis de primera cadena preempaquetadas en tubos blancos de paredes finas de 0,5 ml compatibles con la mayoría de los termocicladores. Cada tubo contiene dos gránulos que contienen tampón, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, transcriptasa inversa murina, inhibidor de la ARNasa y BSA sin ARNasa/ADNasa. También incluye cinco gránulos de mezcla de control empaquetados en tubos rojos que contienen ARNm globina, tampón y dos cebadores de PCR específicos de globina para evaluar el rendimiento de los gránulos de mezcla de reacción y la amplificación de PCR.
- Los gránulos de reacción predispensados, estables a temperatura ambiente y de dosis única minimizan los errores de pipeteo, evitan la contaminación cruzada y garantizan un rendimiento óptimo
- Cada reacción de primera cadena requiere solamente la adición de ARN en agua tratada con DEPC y un cebador de primera cadena que elija el usuario
- La reacción de primera cadena se puede cebar con cebadores oligo(dT), cebadores aleatorios como pd(N)6 o cebadores personalizados complementarios a una secuencia específica de ARNm
- Las condiciones de esta reacción se han optimizado para permitir la transcripción de longitud completa de ARN con una longitud de 7 kb o más
- El volumen de reacción final es 33 μl una vez reconstituido
- Perfecto para las aplicaciones de investigación que utilizan PCR para detectar y cuantificar ARN eucariota de distintas muestras de tejidos
Especificaciones
Especificaciones
Descripción | El kit proporciona 50 gránulos de reacción preformuladas de una sola dosis preempaquetados en tubos de 0,5 ml de paredes finas compatibles con la mayoría de los termocicladores. Para la síntesis de la primera cadena de plantillas de ADNc a partir de ARN total o ARN poliadenilado mediante un cebador de su elección. |
Para utilizar con (aplicación) | Primera cadena |
Incluye | Cincuenta gránulos de mezcla de reacción monocatenaria preformulados y de una sola dosis preempaquetados en tubos blancos de pared fina de 0,5 ml compatibles con la mayoría de termocicladores. Cada tubo contiene dos gránulos con tampón, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, transcriptasa reversa murina, inhibidor de la ARNasa y BSA sin ARNasa/ADNasa |
N.º de reacciones | 50 |
Tipo de producto | Gránulos de primera cadena Ready-to-Go You-Prime |
Cantidad | 50 reacciones |