Learn More
Heathrow Scientific™ Depósito de reactivos, poliestireno no estéril
Los depósitos de reactivos ofrecen un fresco y moderno diseño con funciones mejoradas para optimizar los procedimientos de pipeteo
56.50€ - 90.15€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Sin ADNasa, ARNasa ni pirógenos |
---|---|
Recubrimiento | Ninguno |
Color | Blanco |
Descripción | Envasado a granel |
Material | Poliestireno |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16344852
![]() ![]() |
Heathrow Scientific™
120638 |
10 ml |
85.65€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16384852
![]() ![]() |
Heathrow Scientific™
120642 |
25 ml |
90.15€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16304862
![]() ![]() |
Heathrow Scientific™
120645 |
50 ml |
56.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16344862
![]() |
Heathrow Scientific™
120649 |
100 ml |
80.75€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- El diseño de cubeta con un fondo en forma de V ayuda a garantizar el acceso a todo el reactivo y que este se puede aspirar fácilmente
- La construcción de paredes gruesas y la amplia base añaden estabilidad y durabilidad haciendo que el depósito se maneje de un modo sencillo sin la deformación del producto, lo que se traduce en menos derrames
- Las marcas de graduación en el borde superior y las paredes interiores permiten que las mediciones de líquido se identifiquen fácilmente y reducen los residuos de reactivos caros
- El diseño de boquillas de vertido en las cuatro esquinas permite un verter de un modo sencillo sin salpicaduras y reduce la posibilidad de goteos
- Los depósitos pueden apilarse de un modo cómodo gracias al diseño de anidación exclusivo, que permite una separación fácil
- Diseñado para permanecer plano en la mesa de trabajo y no deformarse
- Sellado en bolsas fáciles de abrir. No se necesitan tijeras para abrir
- Certificado de calidad disponible bajo petición
- Desechables
- Patente de diseño pendiente
Especificaciones
Sin ADNasa, ARNasa ni pirógenos | |
Blanco | |
Poliestireno | |
Depósito de reactivos | |
Depósito | |
40 °C en funcionamiento | |
100 | |
1 cubeta inferior | |
Cónicos |
Ninguno | |
Envasado a granel | |
No estéril | |
Reactivo | |
104 °F en funcionamiento | |
600 | |
No | |
Sí |