Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces de recepción con revestimiento PUR
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
Brand: Lenz Laborglasintrumente 03064073
130.67 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Especialmente para evaporadores giratorios
- Con toma de junta esférica S 35
- Con revestimiento PUR muy transparente
- Esterilizable en autoclave
- Material: DURAN™
Specifications
Vidrio Duran | |
2 L |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction