Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human BDNF Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
331.00€ - 6645.00€
Especificaciones
Número de acceso | P23560 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Bioactivity |
ID de gen (Entrez) | 627 |
Peso molecular | 13-14 kDa, under reducing conditions. |
Fuente | Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived BDNF protein His129-Arg247 Accession &Num; P23560 100% sequence homology with Mouse,Rat,Canine,Equine and all other mammalian proteins examined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18727056
|
R&D Systems™
248-BDB-005 |
5 μg |
331.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18719356
|
R&D Systems™
248-BDB-010 |
10 μg |
382.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18763198
|
R&D Systems™
248-BDB-050 |
50 μg |
830.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18738806
|
R&D Systems™
248-BDB-250 |
250 μg |
2440.00€
250 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18728716
|
R&D Systems™
248-BDB-01M |
1 mg |
6645.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The Recombinant Human BDNF Protein is derived from Sf 21 (baculovirus). The Recombinant Human BDNF Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.Especificaciones
P23560 | |
627 | |
Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived BDNF protein His129-Arg247 Accession &Num; P23560 100% sequence homology with Mouse,Rat,Canine,Equine and all other mammalian proteins examined. | |
RUO | |
BDNF | |
Human, Mouse, Rat, Canine, Equine | |
Reconstitute 5 μg vials at 100 μg/mL in water. Reconstitute 10 μg or larger vials at 250 μg/mL in water. | |
>97%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie« Blue Staining. |
Bioactivity | |
13-14 kDa, under reducing conditions. | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. | |
<0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method. | |
Unconjugated | |
Recombinant | |
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Sodium Citrate and NaCl with BSA as a carrier protein. |