Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human TGF-beta 1 Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
373.00€ - 17185.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 7040 |
---|---|
Nombre | TGF-beta 1 |
Forma estructural | Disulfide-linked homodimer |
Alias de gen | CEDLAP, DPD1, latency-associated peptide, TGF beta1, TGFB, TGFB1, TGFbeta, TGFbeta 1, TGF-beta 1 protein, TGF-beta-1, transforming growth factor beta-1, transforming growth factor, beta 1 |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
18339417
|
R&D Systems™
240-B-002 |
2 μg | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein. |
373.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18126890
|
R&D Systems™
240-B-010 |
10 μg | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein. |
1055.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18729436
|
R&D Systems™
240-B-001MG/CF |
1 mg | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA. |
17185.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18176530
|
R&D Systems™
240-B-002/CF |
2 μg | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA. |
373.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18785756
|
R&D Systems™
240-B-010/CF |
10 μg | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA. |
1055.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Measured by its ability to inhibit the IL-4-dependent proliferation of HT-2 mouse T cells. Tsang, M. et al. (1995) Cytokine 7:389. The ED50 for this effect is 0.04-0.2 ng/mL.Especificaciones
7040 | |
Disulfide-linked homodimer | |
Unconjugated |
TGF-beta 1 | |
CEDLAP, DPD1, latency-associated peptide, TGF beta1, TGFB, TGFB1, TGFbeta, TGFbeta 1, TGF-beta 1 protein, TGF-beta-1, transforming growth factor beta-1, transforming growth factor, beta 1 | |
Recombinant |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido