Learn More
Deutsch Neumann™ Tubos de laboratorio de calidad de vacío
Proporciona flexibilidad, resistencia a desgarros y resistencia para aplicaciones de vacío. Los tubos de laboratorio de calidad de vacío Deutsch Neumann™ se han fabricado con caucho natural de color rojo.
12.25€ - 202.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2008 |
---|---|
Longitud global (métrico) | 25 m |
Para utilizar con (aplicación) | Para uso en laboratorios |
Color | Rojo |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Longitud global (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Longitud global (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10491941
|
Deutsch Neumann™
3020816 |
8 mm | 16 mm | 25 m |
202.00€
25 metros |
Fecha estimada de envoi: 27-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10303661
|
Deutsch Neumann™
3021020 |
10 mm | 20 mm | 25 m | N/A | ||||
Descripción
- Durómetro 50 Shore A
- Buena memoria elástica
- Opción excelente para aplicaciones de vacío
Especificaciones
ISO 9001:2008 | |
25 m | |
Para uso en laboratorios | |
Rojo |