Learn More
Tampón redox, 220 mV, Reagecon™
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
Tamaño de la unidad:
250 ML
Descripción
Las reacciones de redox (reducción–oxidación) causan un proceso de transferencia de electrones que se puede medir con un electrodo redox u ORP (potencial de reducción de oxidación). El redox es una medida absoluta expresada en milivoltios. Durante su vida útil, un electrodo redox no sufre ningún cambio de punto cero o pendiente. Por lo tanto, los electrodos redox no necesitan calibrarse. Un estándar de control controla la funcionalidad del electrodo de detección y referencia, también controla la técnica del analista, las condiciones ambientales y el funcionamiento del medidor de medición.
Especificaciones
Especificaciones
CAS | 13943-58-3, 13746-66-2 |
Punto de fusión | 0°C |
Punto de ebullición | 100°C |
Para utilizar con (aplicación) | Para probar electrodos de ORP: |
Para utilizar con (equipo) | Sensores Redox y ORP |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 250 ml |
Formulación | Sales de hierro |
Olor | Característica |
Presión de vapor | 23 hPa at 20°C |