Learn More
Solución estándar Redox, Jenway™
Protección y cuidado de los electrodos de pH
231.00€ - 490.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material pH Buffer
Cantidad 500 mL
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipo de solución Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de solución Precio Cantidad y disponibilidad  
11470609
Ver documentos
Jenway
90238-49
Estándar Redox (200 mV)
231.00€
500 ml
11480609
Ver documentos
Jenway
90238-50
Estándar Redox (300 mV)
490.00€
500 ml
Descripción
Descripción
  • Solución de almacenamiento para electrodos de pH
  • Botella de 500 mL
Especificaciones
Especificaciones
pH Buffer
500 mL